4-Ethoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0942-1G E0942-5G
TCIAE0942-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAE0942-1G TCIAE0942-5G
4-Ethoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
4-Ethoxy-3-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234959
Numéro CAS: 1796-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité