3-Éthyl-4-méthyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 1,5-Dihydro-3-ethyl-4-methyl-2H-pyrrol-2-one
E0964-5G E0964-25G
TCIAE0964-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAE0964-5G TCIAE0964-25G
3-Éthyl-4-méthyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Éthyl-4-méthyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Formule: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173861
Numéro CAS: 766-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité