4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Dimethylaminophenylacetylene, 4-Ethynyl-N,N-dimethylbenzenamine, 4-Dimethylaminophenyl acetylene
E1021-1G E1021-5G
TCIAE1021-1GEA 119 EUR InStock
TCIAE1021-1G TCIAE1021-5G
4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00168816
Numéro CAS: 17573-94-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ad9746aa2f02d0360438c29cd053f8d88550b32&vid=227b5a48fe0e286341a9f2d077e9d5f897b75e31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité