9-(4-Ethynylphenyl)carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
E1055-1G E1055-5G
TCIAE1055-1GEA 105 EUR InStock
TCIAE1055-1G TCIAE1055-5G
9-(4-Ethynylphenyl)carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-(4-Ethynylphenyl)carbazole
Formule: C₂₀H₁₃N
MW: 267,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD12024288
Numéro CAS: 262861-81-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité