Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxo-propionate
E1097-5G E1097-25G
TCIAE1097-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAE1097-5G TCIAE1097-25G
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210,204 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Numéro MDL: MFCD00000321
Numéro CAS: 1479-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1740 to 1.1860
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité