Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 4-Quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester
E1123-1G E1123-5G
TCIAE1123-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAE1123-1G TCIAE1123-5G
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃
MW: 218,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051583
Numéro CAS: 29113-33-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité