Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethynylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

E1130-200MG E1130-1G
TCIAE1130-200MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAE1130-200MG TCIAE1130-1G
4-Ethynylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Ethynylbenzenesulphonamide


Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,2100 g/mol
Numéro MDL: MFCD11040256
Numéro CAS: 1788-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité