Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1212-1G E1212-5G
TCIAE1212-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAE1212-1G TCIAE1212-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,18 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00052557
Numéro CAS: 17147-42-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2e513392b9add12e838d2055f89a90757c8824&vid=da2e513392b9add12e838d2055f89a90757c8824&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité