(-)-Epicatechin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chroman-3,5,7-triol, Epicatechol, (-)-cis-3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavane
E1226-1G E1226-5G
TCIAE1226-1GEA 77 EUR InStock
TCIAE1226-1G TCIAE1226-5G
(-)-Epicatechin ≥97.0% (par HPLC)
(-)-Epicatechin
Formule: C₁₅H₁₄O₆
MW: 290,271 g/mol
Point de fusion: 240°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075648
Numéro CAS: 490-46-0
EINECS: 207-710-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -56.0 to -64.0 deg (C=0.1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité