Ethyl (2-Methoxyphenoxy)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Methoxyphenoxy)acetic acid Ethyl ester, Ethyl 2-(2-methoxyphenoxy)acetate
E1241-5G E1241-25G
TCIAE1241-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAE1241-5G TCIAE1241-25G
Ethyl (2-Methoxyphenoxy)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (2-Methoxyphenoxy)acetate
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Numéro MDL: MFCD00082657
Numéro CAS: 13078-21-2
EINECS: 235-977-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f478529d25a9ac0129386901c3af14b2c661ede&vid=7f478529d25a9ac0129386901c3af14b2c661ede&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité