Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, Ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
E1262-1G E1262-5G
TCIAE1262-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAE1262-1G TCIAE1262-5G
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD09842151
Numéro CAS: 3998-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909cbda7bdc5f6b179e414247b940b4628ab5a6a&vid=909cbda7bdc5f6b179e414247b940b4628ab5a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité