1-Fluoro-3-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Fluorophenyl)ethyne, 3-Fluorophenylacetylene, (3-Fluorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-3-fluorobenzene
E1332-5G E1332-25G
TCIAE1332-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAE1332-5G TCIAE1332-25G
1-Fluoro-3-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Fluoro-3-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD03093798
Numéro CAS: 2561-17-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6b971254fe42753e1ba5d9992484c5a76c1974&vid=4f6b971254fe42753e1ba5d9992484c5a76c1974&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité