Ethylene Glycol Di(m-tolyl) ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis(3-methylbenzene), 1,2-Bis(3-methylphenoxy)ethane
E1335-5G E1335-25G
TCIAE1335-5GEA 107 EUR InStock
TCIAE1335-5G TCIAE1335-25G
Ethylene Glycol Di(m-tolyl) ether ≥97.0% (par GC)
Ethylene Glycol Di(m-tolyl) ether
Formule: C₁₆H₁₈O₂
MW: 242,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025952
Numéro CAS: 54914-85-1
EINECS: 402-730-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73d8b40396d8e50d69770ef0efc2834c50640a76&vid=73d8b40396d8e50d69770ef0efc2834c50640a76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité