(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acrylic acid (3,4-Epoxycyclohexyl)methyl ester, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-ylmethyl acrylate, Acrylic acid 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-ylmethyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
E1384-25G E1384-5G
TCIAE1384-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAE1384-25G TCIAE1384-5G
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (par GC) stabilisé
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD28364662
Numéro CAS: 64630-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité