1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-ethylpyrrole
E1416-1G E1416-5G
TCIAE1416-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAE1416-1G TCIAE1416-5G
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Numéro MDL: MFCD11909543
Numéro CAS: 2167-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité