Butyl fluoroacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Fluoroacetic Acid Butyl Ester
F0215-25ML F0215-5ML
TCIAF0215-25MLEA 329 EUR InStock
TCIAF0215-25ML TCIAF0215-5ML
Butyl fluoroacetate ≥97.0% (par GC)
Butyl fluoroacetate
Formule: C₆H₁₁FO₂
MW: 134,15 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00042194
Numéro CAS: 371-49-3
EINECS: 206-739-7
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0200 to 1.0230
Refractive index n20/D 1.3940 to 1.3970
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité