5-Formyl-2-thiophenecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Formylthenoic Acid, 5-Formylthiophene-2-carboxylic acid
F0336-1G F0336-5G
TCIAF0336-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAF0336-1G TCIAF0336-5G
5-Formyl-2-thiophenecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Formyl-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₆H₄O₃S
MW: 156,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191437
Numéro CAS: 4565-31-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité