Cyanomethyl formate ≥98.0% (par GC) réactif de formylation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Formic Acid Cyanomethyl Ester, Cyanomethylformate
F0356-25G F0356-5G
TCIAF0356-25GEA 400 EUR InStock
TCIAF0356-25G TCIAF0356-5G
Cyanomethyl formate ≥98.0% (par GC) réactif de formylation
Cyanomethyl formate
Formule: C₃H₃NO₂
MW: 85,06 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00661077
Numéro CAS: 150760-95-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité