5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
F0420-1G F0420-5G
TCIAF0420-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAF0420-1G TCIAF0420-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (par GC)
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD02093471
Numéro CAS: 701-16-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité