Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0658-1GEA 127 EUR InStock
TCIAF0658-1G TCIAF0658-250MG
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₄
MW: 285,24 g/mol
Point de fusion: 260°C
Numéro MDL: MFCD00132942
Numéro CAS: 21679-14-1
EINECS: 244-525-5
Merck Index: 14,04126
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +20.0 deg (C=0.1, ethanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité