Flutamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)isobutyramide, 4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)isobutyranilide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionamide
F0663-25G F0663-5G
TCIAF0663-25GEA 106 EUR InStock
TCIAF0663-25G TCIAF0663-5G
Flutamide ≥98.0% (par GC)
Flutamide
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
MW: 276,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072009
Numéro CAS: 13311-84-7
EINECS: 236-341-9
Merck Index: 14,04208
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité