Formylhydrazine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
F0667-25G F0667-100G
TCIAF0667-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAF0667-25G TCIAF0667-100G
Formylhydrazine ≥97.0% (par HPLC)
Formylhydrazine
Formule: CH₄N₂O
MW: 60,06 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007589
Numéro CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a627802d86fc30ee6d8aeeafe8375946aab3f0e6&vid=a627802d86fc30ee6d8aeeafe8375946aab3f0e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité