9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbonic Acid 9-Fluorenylmethyl Pentafluorophenyl Ester, Fmoc-OPfp, 9-Fluorenylmethyl Pentafluorophenyl Carbonate
F0936-1G F0936-5G
TCIAF0936-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0936-1G TCIAF0936-5G
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate ≥98.0% (par HPLC)
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Formule: C₂₁H₁₁F₅O₃
MW: 406,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013261
Numéro CAS: 88744-04-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité