2-Fluoro-m-toluic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
F0949-5G F0949-1G
TCIAF0949-5GEA 149 EUR InStock
TCIAF0949-5G TCIAF0949-1G
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042504
Numéro CAS: 315-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité