2-Fluoro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
F1125-1G F1125-5G
TCIAF1125-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAF1125-1G TCIAF1125-5G
2-Fluoro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00061152
Numéro CAS: 146070-35-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8f4e302593e36a5e717f67fe56e2324aeddfc3&vid=0c8f4e302593e36a5e717f67fe56e2324aeddfc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité