2-Fluoro-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1182-200MG F1182-1G
TCIAF1182-200MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAF1182-200MG TCIAF1182-1G
2-Fluoro-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₈FN
MW: 185,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033508
Numéro CAS: 391-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16c45b1824049c360f563c71b2e17acd71938e12&vid=16c45b1824049c360f563c71b2e17acd71938e12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité