Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

RITA ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (5,5'-(Furan-2,5-diyl)bis(thiophene-5,2-diyl))dimethanol

F1235-25MG F1235-5MG
TCIAF1235-25MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAF1235-25MG TCIAF1235-5MG
RITA ≥98.0% (par GC)
RITA


Formule: C₁₄H₁₂O₃S₂
MW: 292,367 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03235294
Numéro CAS: 213261-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité