Fomesafen ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzamide
F1236-1G F1236-25G
TCIAF1236-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAF1236-1G TCIAF1236-25G
Fomesafen ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fomesafen
Formule: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O₆S
MW: 438,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632756
Numéro CAS: 72178-02-0
EINECS: 276-439-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité