Glyoxylate d'éthyle 47% dans le toluène
Fournisseur: TCI
Danger
G0264-25G G0264-500G G0264-100G
TCIAG0264-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAG0264-25G TCIAG0264-500G TCIAG0264-100G
Glyoxylate d'éthyle 47% dans le toluène
Glyoxylate d'éthyle
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'éclair: 7°C
Numéro MDL: MFCD00044009
Numéro CAS: 924-44-7
EINECS: 213-105-3
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Concentration (Oxime Formation) 47.0 to 51.7 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité