Guanfacine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Amidino-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide Hydrochloride, N-Carbamimidoyl-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide hydrochloride, N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide Hydrochloride
G0414-100MG G0414-1G
TCIAG0414-100MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAG0414-100MG TCIAG0414-1G
Guanfacine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Guanfacine hydrochloride
Formule: C₉H₉Cl₂N₃O
MW: 282,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798230
Numéro CAS: 29110-48-3
EINECS: 249-443-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a8e784e5137f71fcad0043fe8596b926dd3f2fb&vid=0a8e784e5137f71fcad0043fe8596b926dd3f2fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité