Guanidine hydroiodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
G0450-1G G0450-5G
TCIAG0450-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAG0450-1G TCIAG0450-5G
Guanidine hydroiodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Guanidine hydroiodide
Formule: CH₅N₃
MW: 186,98 g/mol
Numéro CAS: 19227-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38415e054bf7e393533316e0e8a29a0731504d1d&vid=38415e054bf7e393533316e0e8a29a0731504d1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité