Gastrodin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)phenyl beta-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
G0468-200MG G0468-1G
TCIAG0468-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAG0468-200MG TCIAG0468-1G
Gastrodin ≥98.0% (par HPLC)
Gastrodin
Formule: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00272169
Numéro CAS: 62499-27-8
Merck Index: 14,04375
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -71.0 deg (C=1,H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité