GW2580 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-[3-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]benzyl]pyrimidine-2,4-diamine, 5-(3-Methoxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)benzyl)pyrimidine-2,4-diamine
G0504-50MG G0504-250MG
TCIAG0504-50MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAG0504-50MG TCIAG0504-250MG
GW2580 ≥98.0% (par HPLC)
GW2580
Formule: C₂₀H₂₂N₄O₃
MW: 366,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12024701
Numéro CAS: 870483-87-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a10358f93938af8e8c6c1dc3f7cd53fd8ad0919&vid=4a10358f93938af8e8c6c1dc3f7cd53fd8ad0919&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.50 to 16.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité