Hydroxyéthyl cellulose, 4500 - 6500 mPa.s (2% in H₂O, 25 °C)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hydroxyethyl Cellulose
H0392-500G H0392-25G
TCIAH0392-500GEA 63.8 EUR InStock
TCIAH0392-500G TCIAH0392-25G
Hydroxyéthyl cellulose, 4500 - 6500 mPa.s (2% in H₂O, 25 °C)
Hydroxyéthyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00072770
Numéro CAS: 9004-62-0
Merck Index: 14,04673
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 6.0 %
Viscosity 4,500 to 6,500 mPa-s (2 %, H2O, 25 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité