ɑ,ɑ,ɑ',ɑ',4,5-Hexabromo-o-xylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0831-1G H0831-5G
TCIAH0831-1GEA 99 EUR InStock
TCIAH0831-1G TCIAH0831-5G
ɑ,ɑ,ɑ',ɑ',4,5-Hexabromo-o-xylene ≥98.0% (par GC)
alpha,alpha,alpha',alpha',4,5-Hexabromo-o-xylene
Formule: C₈H₄Br₆
MW: 579,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191445
Numéro CAS: 13209-20-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 139.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité