Ethyl-2-hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoic Acid Ethyl Ester
H0895-1G H0895-5G
TCIAH0895-1GEA 105 EUR InStock
TCIAH0895-1G TCIAH0895-5G
Ethyl-2-hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-2-hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoate
Formule: C₉H₁₆O₃Si
MW: 200,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671544
Numéro CAS: 66697-09-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58300e1859ac74565f255a81ceb8881cf0c8634b&vid=58300e1859ac74565f255a81ceb8881cf0c8634b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité