4-Hydroxy-4-phenylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-4-piperidinol
H0925-25G H0925-5G
TCIAH0925-25GEA 289 EUR InStock
TCIAH0925-25G TCIAH0925-5G
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006000
Numéro CAS: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité