1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2’-hydroxylethyl)-3-methylimidazolium chloride
H1254-5G H1254-25G
TCIAH1254-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH1254-5G TCIAH1254-25G
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (par HPLC)
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium chloride
Formule: C₆H₁₁ClN₂O
MW: 162,6173 g/mol
Numéro MDL: MFCD12761437
Numéro CAS: 61755-34-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44bb2571365a1b9c7abc296040774cff48043ec4&vid=44bb2571365a1b9c7abc296040774cff48043ec4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité