9-(2-Hydroxyethyl)adenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Amino-9-(2-hydroxyethyl)purine
H1290-25G H1290-5G
TCIAH1290-25GEA 163 EUR InStock
TCIAH1290-25G TCIAH1290-5G
9-(2-Hydroxyethyl)adenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9-(2-Hydroxyethyl)adenine
Formule: C₇H₉N₅O
MW: 179,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD04220770
Numéro CAS: 707-99-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité