6-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
H1310-5G H1310-1G
TCIAH1310-5GEA 143 EUR InStock
TCIAH1310-5G TCIAH1310-1G
6-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (par GC)
6-Hydroxy-1-indanone
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00513530
Numéro CAS: 62803-47-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8ffc821b785317b9c8a02016f445edb47c86199&vid=e8ffc821b785317b9c8a02016f445edb47c86199&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité