4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-2-butanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH1314-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAH1314-25G TCIAH1314-100G
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-2-butanone ≥98.0% (par GC)
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-2-butanone
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048232
Numéro CAS: 122-48-5
EINECS: 204-548-3
Merck Index: 14,10166
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité