1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-méthyl-2-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropan-2-ol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-2-methylisopropanol
H1349-5G H1349-25G
TCIAH1349-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAH1349-5G TCIAH1349-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-méthyl-2-propanol ≥98.0% (par GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-méthyl-2-propanol
Formule: C₄H₄F₆O
MW: 182,07 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Numéro MDL: MFCD00039259
Numéro CAS: 1515-14-6
EINECS: 216-155-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddf9d3596d59dc96d78eb5faf25b2ff6011ff347&vid=ddf9d3596d59dc96d78eb5faf25b2ff6011ff347&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité