2-Méthylpyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
H1365-1G H1365-5G
TCIAH1365-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAH1365-1G TCIAH1365-5G
2-Méthylpyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthylpyridine-3-ol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082538
Numéro CAS: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77befa8fefec89a89780b95e6a81b216f0d88267&vid=77befa8fefec89a89780b95e6a81b216f0d88267&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité