2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1409-1G H1409-5G
TCIAH1409-1GEA 203 EUR InStock
TCIAH1409-1G TCIAH1409-5G
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD02684437
Numéro CAS: 609-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1d983e07bc2b2347c3c515f4108a2ab35a5204&vid=8c1d983e07bc2b2347c3c515f4108a2ab35a5204&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité