2,3,6,7,10,11-Hexakis(hexyloxy)triphénylène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
H1449-200MG H1449-1G
TCIAH1449-200MGEA 123 EUR InStock
TCIAH1449-200MG TCIAH1449-1G
2,3,6,7,10,11-Hexakis(hexyloxy)triphénylène ≥98.0% (par HPLC)
2,3,6,7,10,11-Hexakis(hexyloxy)triphénylène
Formule: C₅₄H₈₄O₆
MW: 829,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD16250223
Numéro CAS: 70351-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad2f9208b51dedaa086cdf2dc3254314fdded0a&vid=1ad2f9208b51dedaa086cdf2dc3254314fdded0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité