Acide (3-hydroxy-4-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
H1455-1G H1455-5G
TCIAH1455-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAH1455-1G TCIAH1455-5G
Acide (3-hydroxy-4-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3-hydroxy-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016829
Numéro CAS: 1131-94-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8a81cfcf563561871bf5f953bf4729600ef3869&vid=c8a81cfcf563561871bf5f953bf4729600ef3869&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité