17alpha-Hydroxyprogesterone Acetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 17alpha-Hydroxypregn-4-ene-3,20-diene Acetate, 17alpha-Acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxyprogesterone
H1527-1G H1527-5G
TCIAH1527-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH1527-1G TCIAH1527-5G
17alpha-Hydroxyprogesterone Acetate ≥98.0% (par HPLC)
17alpha-Hydroxyprogesterone Acetate
Formule: C₂₃H₃₂O₄
MW: 372,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00021152
Numéro CAS: 302-23-8
EINECS: 206-119-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +71.0 to +76.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité