2-Hydroxyflutamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)propenamide, Hydroxyflutamide
H1600-25MG H1600-100MG
TCIAH1600-25MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAH1600-25MG TCIAH1600-100MG
2-Hydroxyflutamide ≥98.0% (par HPLC)
2-Hydroxyflutamide
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₄
MW: 292,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00563126
Numéro CAS: 52806-53-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2daa2cb826e2df09c01df880b2b0c933e6cccf54&vid=2daa2cb826e2df09c01df880b2b0c933e6cccf54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.00 to 10.00 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité