Hexaethylene Glycol Di-p-toluenesulphonate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis(4-methylbenzenesulphonate), Bis-Tos-PEG6, Hexaethylene Glycol Ditosylate
H1681-1G H1681-5G
TCIAH1681-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAH1681-1G TCIAH1681-5G
Hexaethylene Glycol Di-p-toluenesulphonate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hexaethylene Glycol Di-p-toluenesulphonate
Formule: C₂₆H₃₈O₁₁S₂
MW: 590,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00319275
Numéro CAS: 42749-27-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ester Value) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité