Hexadécyltriéthoxysilane ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethoxy(hexadecyl)silane
H1685-5ML H1685-25ML
TCIAH1685-5MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAH1685-5ML TCIAH1685-25ML
Hexadécyltriéthoxysilane ≥85.0% (par GC)
Hexadécyltriéthoxysilane
Formule: C₂₂H₄₈O₃Si
MW: 388,71 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Numéro MDL: MFCD00054793
Numéro CAS: 16415-13-7
EINECS: 240-465-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité